Documenti fondamentali
220434
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
SHULEACXTONYPS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzophenone ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
B9300
Benzophenone
Marina G Pintado-Herrera et al.
Journal of chromatography. A, 1429, 107-118 (2016-01-10)
The main goal of this work was to develop, optimize and validate a multi-residue method for the simultaneous determination of 97 contaminants, including fragrances, UV filters, repellents, endocrine disruptors, biocides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), organophosphorus flame retardants
Marina G Pintado-Herrera et al.
Analytica chimica acta, 851, 1-13 (2014-12-03)
This work presents the development, optimization and validation of a multi-residue method for the simultaneous determination of 102 contaminants, including fragrances, UV filters, repellents, endocrine disruptors, biocides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and several types of pesticides in