217654
Potassium manganate
Sinonimo/i:
Cryptomelane, Dipotassium dioxido(dioxo)manganese, Potassium manganese oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: manganese
Concentrazione
≥51.2% (with KMnO4, titration)
Punto di fusione
190 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mn.4O/q2*+1;;;;2*-1
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?