Documenti fondamentali
215988
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) oxide
98%
About This Item
Formula condensata:
V2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
Punto di fusione
1970 °C (lit.)
Densità
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)