Key Documents
213314
Sigma-Aldrich
Antimony(III) ethoxide
About This Item
Formula condensata:
Sb(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Composizione
Sb, 46.6-48.1% iodometric
Sb, 46.6-48.1% titration (by iodine)
Impiego in reazioni chimiche
core: antimony
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
Densità
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Sb](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Sb/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Jinchun Qiu et al.
The journal of physical chemistry. A, 120(46), 9257-9269 (2016-10-22)
Density functional theory calculations were used to design an anion receptor that utilizes antimony(III) secondary bonding interactions. Calculations were performed on promising motifs found in the chemical literature where two antimony sites were found in close proximity to a halide