204609
Thallium(I) nitrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: thallium
Punto di fusione
206 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Tl/c2-1(3)4;/q-1;+1
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Thallium(I) nitrate: Primarily used in the synthesis of other thallium compounds due to its reactivity and solubility. It finds applications in the production of special glasses where thallium improves the refractive index and density of the glass. Caution is advised in its use due to its high toxicity and potential environmental impact (Sigma-Aldrich, CAS 10102-45-1).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?