195995
2-Thiopheneacetyl chloride
98%
Sinonimo/i:
2-Thienylacetyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
4 mmHg ( 83 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. ebollizione
105-106 °C/22 mmHg (lit.)
130-135 °C/90 mmHg (lit.)
Densità
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)Cc1cccs1
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- (S)-ethyl-1-(2-thiopheneacetyl)-3-piperidinecarboxylate, nipecotate-containing immunopotentiator
- 5-fluorouracil-cephalosporin prodrug
- series of new N,N′-di(thiopheneacetyl)diamines derivatives
- 6-β-(thiophen-2′-yl)acetamidomorphine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?