193968
4′-Chloro-3′-nitroacetophenone
99%
Saggio
99%
Punto di fusione
99-101 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
nitro
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO3/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
YEVPHFIFGUWSMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)