Documenti fondamentali
182907
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-butadiene)
styrene 45 wt. %
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
slab/chunk
Livello qualitativo
Composizione
styrene, 45 wt. %
Stringa SMILE
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Molded or extruded into toys, packaging, appliances, communication cassettes, dinnerware and serviceware.
Caratteristiche e vantaggi
Better impact resistance than polystyrene. Amenable to various processing methods. Susceptible to environmental (UV) degradation.
Stato fisico
High-impact amorphous thermoplastic.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)