181099
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Sinonimo/i:
Methoxyethylene-maleic acid copolymer, Methyl vinyl ether-maleic acid copolymer, Poly(maleic acid-methyl vinyl ether)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
pH
~2.5 (5% in H2O)
Stringa SMILE
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
181099-100G | 4061838755124 |
181099-250G |