Documenti fondamentali
179523
Sigma-Aldrich
Dimethyl suberimidate dihydrochloride
98%
Sinonimo/i:
DMS, Dimethyl ester octanediimidic acid dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3OC(=NH)CH2(CH2)4CH2C(=NH)OCH3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
213-214 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.COC(=N)CCCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C10H20N2O2.2ClH/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2;;/h11-12H,3-8H2,1-2H3;2*1H
ILKCDNKCNSNFMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dimethyl suberimidate dihydrochloride acts as a cross-linking agent for amino groups. It is used in the treatment of avian myeloblastosis virus (AMV).
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Chemical modification of tyrosinase for coupling to produce biocatalytic enzymatic flow-through detectors
  • Cross-linker for synthesis of collagen-calcium phosphate composites
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
G Russ et al.
Acta virologica, 20(4), 336-338 (1976-08-01)
Treatment of intact avian myeloblastosis virus (AMV) with dimethyl suberimidate dihydrochloride (DMS), a cross-linking agent specific for amino groups, was found to result in progressive cross-linking among viral proteins, as revealed by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) in the presence of