Documenti fondamentali
179027
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone may be used in the preparation of acetylenic alcohols.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)