Documenti fondamentali
172693
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methylbenzoate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl p-toluate
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Beilstein:
1863756
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
235 °C (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 4-methylbenzoate was used in the synthesis of ethyl 4-(bromomethyl)benzoate.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Highly efficient and selective electrophilic and free radical catalytic bromination reactions of simple aromatic compounds in the presence of reusable zeolites.
Smith K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 16, 2745-2752 (2000)