Documenti fondamentali
17210
Sigma-Aldrich
1-Bromoheptadecane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Heptadecyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.36
Beilstein:
1702196
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
solid
P. eboll.
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)