Documenti fondamentali
171263
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalacetate sodium salt
95%
Sinonimo/i:
Diethyl oxalacetate, Diethyl oxaloacetate, Diethyl oxosuccinate sodium salt, Oxalacetic acid diethyl ester sodium salt, Sodium diethyl oxalacetate
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOC(ONa)=CHCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.16
Beilstein:
4279609
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/[O-])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O5.Na/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2;/h5,9H,3-4H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b6-5-;
UJZUICGIJODKOS-YSMBQZINSA-M
Applicazioni
Diethyl oxalacetate sodium salt can be used as a reagent to synthesize:
  • Spiro[indoline-3,4′-pyrano[2,3-c]pyrazole derivatives via a one-pot reaction with isatins, malononitrile, and hydrazine hydrate.
  • 2,3-dioxo-4-carboxy-5-substituted pyrrolidines by reacting with various aldehydes and primary amines.
  • 2-nitro-4-fluoro triazole diester by treating with 2-nitro-4-fluoro-phenylazide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New 1, 2, 3-triazolo [1, 5-a] quinoxalines: synthesis and binding to benzodiazepine and adenosine receptors. II
Biagi G, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 37(7), 565-571 (2002)
PYRUVATE CARBOXYLASE. I. NATURE OF THE REACTION.
M F UTTER et al.
The Journal of biological chemistry, 238, 2603-2608 (1963-08-01)