169919
Isobutyl methacrylate
97%
Sinonimo/i:
2-Methylpropyl methacrylate, Isobutyl α-methylacrylate, Isobutyl 2-methyl-2-propenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.82 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
≤15 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. eboll.
155 °C (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6H,3,5H2,1-2,4H3
RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
108.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?