160407
Dibenzyl malonate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. ebollizione
188 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
O=C(CC(=O)OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c18-16(20-12-14-7-3-1-4-8-14)11-17(19)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2
RYFCSKVXWRJEOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?