Documenti fondamentali
159638
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
2,4-Dimethoxybenzenemethanol, 2,4-Dimethoxyphenylmethanol
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
177-179 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1ccc(CO)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol reacts with trifluoroacetic acid to yield calix[4]resorcinarene octamethyl ether, which on demethylation and acetylation yields the derived octa-acetate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
DIC 99%
Sigma-Aldrich
D125407
DIC
High yield synthesis of the parent C-unsubstituted calix [4] resorcinarene octamethyl ether.
Falana OM, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 65-68 (1994)