157260
1 idrossibenzotriazolo
98% dry basis wetted with not less than 14 wt. % water, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
HOBt idrato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1 idrossibenzotriazolo, wetted with not less than 14 wt. % water, 98% dry basis
Livello qualitativo
Saggio
98% dry basis
Stato
solid
Qualità
synthesis grade
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Addition Reactions
Punto di fusione
155-158 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To synthesize β-peptides via microwave-assisted amino acid coupling.
- In the spot synthesis of glycopeptides.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?