Documenti fondamentali
15295
Sigma-Aldrich
Boc-7-Ahp-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
7-(Boc-amino)enanthic acid, 7-(Boc-amino)heptanoic acid, Boc-7-aminoheptanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Beilstein:
2050867
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
56-60 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8-10(14)15/h4-9H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
HJENAZQPOGVAEK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)