Key Documents
15125
Sigma-Aldrich
Bis(4-nitrophenyl) phosphate hydrate
≥97.0% (dried material, T)
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl phosphate monobasic
About This Item
Formula condensata:
(O2NC6H4O)2P(O)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
2064857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (dried material, T)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
nitro
phosphate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.H2O/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;/h1-8H,(H,19,20);1H2
AJCYEUQRBLMJDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The hydrolysis of Bis(4-nitrophenyl) phosphate hydrate was studied.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hydrolysis of bis (4-nitrophenyl) phosphate catalyzed by metallomicelle made up of the crowned Schiff base complex as synthetic hydrolase.
Jia-qing X, et al.
Journal of Dispersion Science and Technology, 26(6), 693-699 (2005)