Documenti fondamentali
15013
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18F3NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.30
Beilstein:
7048145
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
135-140 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-5-4-6-10(7-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
SHMWDGGGZHFFRC-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)