Documenti fondamentali
147451
Sigma-Aldrich
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate
Sinonimo/i:
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)4AsCl·HCl·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.25 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: arsenic
reagent type: catalyst
Punto di fusione
211-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.2ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;;/h1-20H;2*1H;1H2/q+1;;;/p-1
HRCBNZHNCWEFFR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate is commonly used as a reagent in titration.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)