147389
Triacetylmethane
97%
Sinonimo/i:
3-(1-Hydroxyethylidene)-2,4-pentanedione
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. ebollizione
203.5 °C (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
C\C(O)=C(\C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4(8)7(5(2)9)6(3)10/h8H,1-3H3
IZKUHUPRYVVSHM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triacetylmethane on condensation with 2,6-diisopropylaniline in toluene in the presence of p-toluenesulfonic acid yields 3-[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione.
Applicazioni
Triacetylmethane was used in the synthesis of novel metal complexes bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)palladium(II) and bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)magnesium(II).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Novel linear acetylpentanedionato complexes for metal-organic framework construction.
CrystEngComm, 10(3), 327-334 (2008)
Remote activation of nickel catalysts for ethylene oligomerization.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1108-1112 (2005-01-13)