Documenti fondamentali
144789
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydroxyquinoxaline
98%
Sinonimo/i:
2,3(1H,4H)-Quinoxalinedione, 2,3-Quinoxalinediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1nc2ccccc2nc1O
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-8(12)10-6-4-2-1-3-5(6)9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
2,3-Dihydroxyquinoxaline(dhq) undergoes electrophilic substitution reaction with sulphuric acid solution and potassium nitrate to form 2,3-dihydroxy-6-nitroquinoxaline. It reacts with Ru3(CO)12 in DMSO to give the Ru(CO)2(dhq)(DMSO) complex.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
223. Quinoxalines and related compounds. Part VI. Substitution of 2, 3-dihydroxyquinoxaline and its 1, 4-dimethyl derivative.
Cheeseman GWH.
Journal of the Chemical Society, 27(1), 1170-1176 (1962)
The measurement of urinary oxalic acid by derivatization coupled with liquid chromatography.
J F Murray et al.
Analytical biochemistry, 121(2), 301-309 (1982-04-01)
Ruthenium, osmium and rhodium-2, 3-bis (2'-pyridyl) quinoxaline complexes.
Abdel-Shafi AA, et al.
Transition Met. Chem. (London), 27(1), 69-74 (2002)