143200
Ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride
technical grade
Sinonimo/i:
1-Benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Punto di fusione
162 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, yellow (Methanol)
Gruppo funzionale
ester
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-8-9-16(11-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?