139718
Trimethylphenylammonium tribromide
97%
Sinonimo/i:
Phenyltrimethylammonium bromide dibromide, Phenyltrimethylammonium bromide-perbromide, Phenyltrimethylammonium tribromide
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
110-115 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.Br3/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;1-3-2/h4-8H,1-3H3;/q+1;-1
PRXNKYBFWAWBNZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?