139572
2,4-Dichlorobenzoic acid
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
157-160 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?