135178
Cuminaldehyde
98%
Sinonimo/i:
4-Isopropylbenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
235-236 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?