132225
Troger′s Base
98%
Sinonimo/i:
2,8-Dimethyl-6H,12H-5,11-methanodibenzo[b,f][1,5]diazocine
Saggio
98%
Stato
powder
tecniche
photometry: suitable
Punto di fusione
133-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2[N@@H]3C[N@@H](Cc2c1)c4ccc(C)cc4C3
InChI
1S/C17H18N2/c1-12-3-5-16-14(7-12)9-18-11-19(16)10-15-8-13(2)4-6-17(15)18/h3-8H,9-11H2,1-2H3
SXPSZIHEWFTLEQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.