126527
2,6-Dimethylmorpholine
97%
Sinonimo/i:
2,6-Dimethylmorpholine
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
147 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CC1CNCC(C)O1
InChI
1S/C6H13NO/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)