126373
3,4-Dimethylaniline
98%
Sinonimo/i:
3,4-Xylidine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene
Saggio
98%
P. ebollizione
226 °C (lit.)
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?