125180
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
m-CPP
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
210-214 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: soluble
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
MHXPYWFZULXYHT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Htr1a(24473)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?