124036
1-Bromo-3-chlorobenzene
99%
Sinonimo/i:
1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, m-Bromochlorobenzene
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.576 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Densità
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?