123188
5-Aminovaleric acid
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
5-AVA, 5-Aminopentanoic acid, Homopiperidinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
5-Aminovaleric acid, 97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8)
JJMDCOVWQOJGCB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC15A1(6564)
Categorie correlate
Applicazioni
- In the preparation of (5-AVA)x(MA)1-xPbI3, a perovskite for fabricating printable mesoscopic perovskite solar cell.
- As a spacer in the synthesis of rhenium and technetium-99m labeled insulin.
- To synthesize dipeptides that self-assemble to form nanotubes in the solid state as well as in solution over a wide range of pH.
- As a starting material in the total synthesis of an alkaloid, lycoposerramine Z.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
123188-25G | 4061838722140 |
123188-5G | 4061838722157 |