116122
D-2-Aminobutyric acid
98%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2-Aminobutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −21 to −19°, c = 4 in H2O
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?