Documenti fondamentali
110752
Sigma-Aldrich
Ethylcyclopentane
98%
About This Item
Formula condensata:
C5H9C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
6.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
103 °C (lit.)
Punto di fusione
−138 °C (lit.)
Densità
0.763 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC1CCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
IFTRQJLVEBNKJK-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Gary B McVicker et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(6), 2222-2226 (2006-07-21)
In this paper we describe the utility of an acid-catalyzed isomerization reaction, specifically, ring-contraction of methylcyclohexane to an isomeric mixture of alkylcyclopentanes as a tool for characterizing the acidic properties of a wide range of platinum-loaded solid acids. Methylcyclohexane isomerization
Luis A Rios-Hernandez et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 434-443 (2003-01-07)
We used ethylcyclopentane (ECP) as a model alicyclic hydrocarbon and investigated its metabolism by a sulfate-reducing bacterial enrichment obtained from a gas condensate-contaminated aquifer. The enrichment coupled the consumption of ECP with the stoichiometrically expected amount of sulfate reduced. During
Protocolli
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane