Documenti fondamentali
92470
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexane
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.26
Beilstein:
1718781
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.403
P. ebollizione
125-127 °C (lit.)
Densità
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)