Documenti fondamentali
110701
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-1-pentene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
Beilstein:
1731848
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
231 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. ebollizione
72 °C (lit.)
Densità
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4,4-Dimethyl-1-pentene is obtained by the S(N)2′ attack of the organolithium on allyl ether.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bailey et al.
Organic letters, 2(4), 489-491 (2000-05-18)
[reaction: see text] Allylic ethers are converted to the corresponding alcohol or phenol in virtually quantitative yield at temperatures below ambient simply by stirring a hydrocarbon solution of the ether with 1 molar equiv of tert-butyllithium. The reaction, which produces