106887
Ferrocenecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
(Carboxycyclopentadienyl)cyclopentadienyliron, Carboxyferrocene, Carboxylferrocene, Cyclopentadienecarboxylic acid, Ferrocenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,(H,7,8);1-5H;
VUJLGCHOGQEAED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?