105937
3,4,4′-Trichlorocarbanilide
99%
Sinonimo/i:
1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EPA 1694
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
254-256 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble
applicazioni
environmental
Stringa SMILE
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3