D100951
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
97%
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?