101990
4,4′-Dibromooctafluorobiphenyl
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-(4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)-c2c(F)c(F)c(Br)c(F)c2F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-9(19)5(15)1(6(16)10(3)20)2-7(17)11(21)4(14)12(22)8(2)18
YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?