Documenti fondamentali
101842
Sigma-Aldrich
Cyclohexanemethylamine
98%
Sinonimo/i:
(Aminomethyl)cyclohexane, Hexahydrobenzylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.20
Beilstein:
635751
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
159-161 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,8H2
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cyclohexanemethylamine was used in the synthesis of Schiff′s base ligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, which forms hexanuclear zinc(II) complexes. Cyclohexanemethylamine was used during the synthesis of 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyl carbamoylcarbazides from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis, characterization and fluorescence properties of hexanuclear zinc (II) complexes.
Roy P, et al.
Polyhedron, 28(6), 1133-1137 (2009)
I Perković et al.
European journal of medicinal chemistry, 51, 227-238 (2012-03-13)
The novel 1-acyl-4-cycloalkyl/arylsemicarbazides (5a-y) and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxycarbamoylcarbazides (8a-f) derived from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs ibuprofen, fenoprofen and reduced ketoprofen were prepared, fully chemically characterized and evaluated for their cytostatic, antiviral and antioxidant activities. Compounds 5 and 8 consist of a region