Documenti fondamentali
07541
Sigma-Aldrich
(RP)-1-Dicyclohexylphosphino-2-[(R)-α-(dimethylamino)-2-(dicyclohexylphosphino)benzyl]ferrocene
≥97%
Sinonimo/i:
(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(R)-[2-(dicyclohexylphosphino)phenyl](dimethylamino)methyl]ferrocene (acc to CAS), Taniaphos SL-T002-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H63FeNP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
711.76
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
Gruppo funzionale
amine
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)c5ccccc5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)c5ccccc5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C38H58NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h15-17,26-33,38H,3-14,18-25H2,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
DOWXTPVXDDGHHG-VROLVAQFSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)