空气微生物监测
空气微生物监测工艺可是对空气中的微生物污染进行采样和分析。它是制药、化妆品、食品和饮料行业生产中重要的质量控制步骤。空气质量对于环境、洁净室和生产区维持无菌至关重要,其中的空气微生物构成了潜在交叉污染原料和成品的风险。
主动式空气微生物监测
随着制药、食品和饮料行业产品规范和标准越来越丰富,高效的主动式空气监测的需求日益增长。在这些行业,生产环境的质量直接关系到终产品质量。主动式空气监测可测定每立方米空气中的微生物数,是生产过程中的常规连续检测手段。
空气微生物采样器主动将微生物撞击到培养基的琼脂表面,培养,随后通过对培养基上生长的微生物进行计数分析结果。如果检测结果为空气微生物污染阳性(尤其是关键区域),需要再进行鉴定试验确定微生物种类。
被动式空气微生物监测
被动式空气采样是主动式空气微生物监测的重要补充,可测定从空气掉落到表面的污染物水平。沉降碟可连续、半定量测定空气中的微生物污染。
将沉降碟在检测区域敞开放置一段时间,等待空气中的微生物沉降并让其在培养基中生长。为促进微生物生长,可将培养平皿放在具有理想生长条件的培养箱中。在规定的时间过后,对生长的培养物进行计数,必要时可进行菌种鉴定。
相关技术文章
- Our active microbial air samplers generate accurate and reproducible results for effective use in pharmaceutical, medical device, food and beverage industries where regulations are on the rise, and standards become increasingly stringent.
- IsoBag™ ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- This study investigates the feasibility of modifying the most frequently used active air sampling method in two different ways to enhance the knowledge about the contamination risks: increasing the volume of sampled air and sampling onto the same plate at regular intervals.
- Viable Air Samplers are used for quantitative determination of airborne contamination in cleanrooms and isolators. To maintain the cleanliness of the environment, the air flow should neither disturb the unidirectional air flow nor pose a contamination risk to the environment.
- 查看完整内容 (9)