Merck
HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L and CLC-D
HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L and CLC-D application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec ® CLC-D 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Astec® CLC-L 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準品
产品编号
说明
价格
D-(& # 8722;)-乳酸
≥90%
L-(+)-Milchsäure 银盐
~90%
DL-乳酸
85 % (w/w), syrup
乳酸
meets USP testing specifications
L-(+)-乳酸
≥98%
L-(+)-乳酸
BioXtra, ≥98% (titration)
L-(+)-乳酸 溶液
30% in H2O (by weight)
L-(+)-乳酸 溶液
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basis
L-(+)-乳酸
80%
DL-乳酸
~90% (T)
L-(+)-乳酸
analytical standard
乳酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
CONDITIONS
column
Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase
5 mM copper sulfate
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm