返回
Supelguard
™
保护检测盒支架
别名:
Supelguard
™
保护检测盒支架
Products
产品分类
holders (3)
columns (1)
品牌
Supelco (2)
质量水平
外壳材料
技术
筛选产品
Showing 1-4 of 4
比较
货号
说明
价格
21150AST
Supelguard
™
保护检测盒支架,
Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
展开
查看定价
59660-U
Supelguard
™
保护检测盒支架,
Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
展开
查看定价
55205
Supelguard
™
保护检测盒支架,
Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
展开
查看定价
504262
Supelguard
™
保护检测盒支架,
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)