返回
人胃泌素I
别名:
HG-17, [18-焦谷氨酸]大胃泌素 I-(18-34)-肽酰胺, 人, [pGlu
18
]-大胃泌素I 片段18-34酰胺, 小胃泌素I,人, 胃泌素I,十七肽, 胃泌素I,人类
经验公式(希尔记法):
C
97
H
124
N
20
O
31
S
CAS号:
10047-33-3
分子量:
2098.20
Products
产品分类
peptides (1)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
生物来源
颜色
分子量
基因别名
物质形态
纯度
质量水平
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
G9020
人胃泌素I,
≥95% (HPLC), powder
展开
查看定价
05-23-2301
人胃泌素I,
Synthetic, human gastrin I. Peptide hormone produced in the stomach. Responsible for stimulation of gastric acid secretion. Delays gastric emptying and increases blood flow in the gastric mucosa.