返回
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-吡咯-D-半乳糖苷
别名:
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-吡咯-D-半乳糖苷, BCIG, X-Gal, 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷
经验公式(希尔记法):
C
14
H
15
BrClNO
6
CAS号:
7240-90-6
分子量:
408.63
Products
产品分类
substrates (4)
bioactive small molecules (1)
品牌
Sigma-Aldrich (5)
颜色
分子量
物质形态
纯度
研究领域
质量水平
筛选产品
Showing 1-5 of 5
比较
货号
说明
价格
B9146
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-吡咯-D-半乳糖苷,
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
展开
查看定价
203782
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-吡咯-D-半乳糖苷,
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
展开
查看定价
B6024
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-吡咯-D-半乳糖苷,
tablet, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
展开
查看定价
B4252
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-吡咯-D-半乳糖苷,
chromogenic, ≥98%, powder
展开
查看定价
03-3734
5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-吡咯-D-半乳糖苷,