主要文件
V900895
Sigma-Aldrich
不含氨基酸的酵母氮源基
Vetec, reagent grade, powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
等級
reagent grade
產品線
Vetec
形狀
powder
pH值
5.2-5.6(0.67% solution)
儲存溫度
room temp
一般說明
酵母氮源是一种高参考生长培养基,用于培养酵母。这种富含营养的微生物肉汤含有氮、维生素、微量元素和盐类。
成分
近似成分
KH 2 PO 4 ,1 g/L
(NH 4 ) 2 SO 4 5 g/L
MgSO 4 ,0.5 g/L
NaCl,0.1 g/L
CaCl 2 ,0.1 g/L
肌醇,2 mg/L
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)